Läs mer
8-Deschloro-8-bromo Desloratadin, TRC
Produktkod. 30138084
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138084 10 mg
30137643 5 mg
30003381 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29099510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117796-50-6
Molekylformel C19 H19 Br N2
Molekylvikt (g/mol) 355.27
Synonym Bromodesloratadine, 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-namn 8-bromo-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin
LEDER Brc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19BrN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 354.0732