missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Deschloro-8-bromo Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Deschloro-8-bromo Loratadine |
| CAS | 130642-60-3 |
| Molekylformel | C22H23BrN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23BrN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Br)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?