Läs mer
8-Desmethoxy-8-fluoro Moxifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21F2N3O3/c21-14-6-12-17(25(11-3-4-11)8-13(19(12)26)20(27)28)16(22)18(14)24-7-10-2-1-5-23-15(10)9-24/h6,8,10-11,15,23H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 389.1551 |