Läs mer
8-Didemethyl Baquiloprim-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Didemethyl Baquiloprim-2,4-dione |
| CAS | 83028-27-7 |
| Molekylformel | C17H18N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-[(8-Amino-7-methyl-5-quinolinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O2/c1-10-7-11(8-12-9-19-17(23)20-16(12)22)13-5-4-6-18-14(13)15(10)21(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,22,23) |
| LEDER | CN(C)C1=C2C(C=CC=N2)=C(CC3=CNC(NC3=O)=O)C=C1C |
| IUPAC-namn | 5-((8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.36 |
| Formel vikt | 310.14 |