Läs mer
8-dimetylamino-2,3-bensofenoxazinhemi (zinkklorid) salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11471191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471191 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11471191 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215778805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 SEK
    2301.81 SEK / 5g
    Save 118.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt
CAS 7057-57-0
Molekylformel C18H15ClN2O
Kvantitet 5 g
Synonym basic blue 6, meldola's blue, phenylene blue, unii-cp2st8ed1o, c.i. basic blue 6, cp2st8ed1o, 9-dimethylamino benzo a phenoxazin-7-ium chloride, benzo a phenoxazin-7-ium, 9-dimethylamino-, chloride, 8-dimethylamino-2,3-benzophenoxazine hemi zinc chloride salt, n,n-dimethyl-10-oxa-5-azatetraphen-8-iminium chloride
InChI-nyckel HWYNRVXFYFQSID-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OC2=C1)C.[Cl-]
IUPAC-namn benso[a]fenoxazin-9-yliden(dimetyl)azaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 310.781
PubChem CID 101929
Formel vikt 378.9
Fysisk form Fast