missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8(E),10(E)-Octadecadienoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8(E),10(E)-Octadecadienoic Acid |
| CAS | 115863-92-8 |
| Molekylformel | C18 H32 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (8E,10E)-8,10-Octadecadienoic Acid, 8-trans,10-trans-Linoleic Acid, 8-trans,10-trans-Octadecadienoic Acid, (8E,10E)-Octadeca-8,10-dienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-11H,2-7,12-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+,11-10+ |
| LEDER | CCCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (8E,10E)-octadeca-8,10-dienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.445 |
| Formel vikt | 280.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?