Läs mer
8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, 99%
Produktkod. 11478557
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478557 250 g 250g
11458557 10 g 10g
11468557 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18622.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15301-40-3 | C11H11NO4S | 253.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15301-40-3
Molekylformel C11H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 253.27
MDL-nummer MFCD00065059
InChI-nyckel YAMVZYRZAMBCED-UHFFFAOYSA-N
Synonym actinoquinol, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid, 5-quinolinesulfonic acid, 8-ethoxy, unii-470vqe23o3, 8-ethoxy-5-chinolinsulfonsaeure, actinochinolum, actinoquinolum, actinoquinol inn, actinoquinolum inn-latin, sodium tequinol
PubChem CID 23674
IUPAC-namn 8-etoxikinolin-5-sulfonsyra
LEDER CCOC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smältpunkt ∼296°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 225878
Formel vikt 271.29 (253.28 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.