Läs mer
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 84378-44-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |