Läs mer
8-Fluoro-5-metyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17972896
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972896 100 mg
17950716 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0762.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-Fluoro-5-metyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
CAS 84378-44-9
Analyt- eller komponentnamn 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
LEDER CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
IUPAC-namn 8-fluoro-5-metyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 275.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 275,0706 g/mol