Läs mer
8-Fluoro-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Fluoro-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4FN3O/c7-4-3-9-6(11)10-2-1-8-5(4)10/h1-3H,(H,9,11) |
| Formel vikt | 153.0338 |