Läs mer
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctansyra, TRC
Produktkod. 30403587
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403587 250 mg
30397212 1 g
30394387 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF603515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166108-71-0
Molekylformel C21H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 385.41
Synonym Fmoc-AEEA, 12-(9H-Fluoren-9-yl)-10-oxo-3,6,11-trioxa-9-azadodecanoic Acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic Acid, 8-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl-8-amino-3,6-dioxaoctanoic Acid
IUPAC-namn 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ättsyra] ättiksyra
LEDER O=C(NCCOCCOCC(O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Formel vikt 385.1525