Läs mer
8-Heptadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Heptadecanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16-17(18)15-13-11-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 254.261 |