Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 8-hydroxi-1,3,6-pyrenetrisulfonsyra trinatriumsalt, 98 %
Produktkod. 10240073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10240073 1 g Glasflaska 1g
10444891 5 g Glasflaska 5g
10445005 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10240073 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 412180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00 SEK
    424.65 SEK / 1g
    Save 60.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6358-69-6
Molekylformel C16H7Na3O10S3
Molekylvikt (g/mol) 524.37
MDL-nummer MFCD00037575
InChI-nyckel KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC-namn trinatrium;8-hydroxipyren-1,3,6-trisulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Grön-gul till gul
Densitet 2.1500g/mL, 2.15
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 8065
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&Cgreen 8
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 300 g/L (25 °C).
Formel vikt 524.39
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.