Läs mer
8-Hydroxy-14-nitro-10-oxo-8,14-dihydrothebaine, TRC
Produktkod. 30394169
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394169 2.5 mg
30390338 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9487052.5MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74261-01-1
Molekylformel C19H20N2O7
Molekylvikt (g/mol) 388.37
Synonym (5alpha,8beta)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-14-nitro-morphinan-10-one
IUPAC-namn (4S,4aS,5S,7aR,12bR)-5-hydroxy-7,9-dimethoxy-3-methyl-4a-nitro-2,4,5,7a-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-13-one
LEDER COC1=C[C@H](O)[C@]2([C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-14-nitro-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O7/c1-20-7-6-18-13-9-4-5-10(26-2)15(13)28-17(18)11(27-3)8-12(22)19(18,21(24)25)16(20)14(9)23/h4-5,8,12,16-17,22H,6-7H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+/m0/s1
Formel vikt 388.1271