Läs mer
8-hydroxy-2(1H)-kinolinon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 15450-76-7 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-1H-kinolin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |