Läs mer
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16495447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16495447 50 mg 50mg
16484126 25 mg -
16472678 5 mg -
16400479 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW011540
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13N5O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 283.24
Formel vikt 283.24
Procent renhet 96.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death