Learn More
8-Hydroxy-2-metyl-4(3H)-kinazolinon, TRC
Product Code. 30397132
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
Product Code. Kvantitet
30397132 1 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30397132 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH9483301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Molekylformel C9 H8 N2 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
LEDER CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
IUPAC-namn 8-hydroxy-2-metyl-3H-quinazolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.0586