Läs mer
8-hydroxy-2-metylquinolin, 98 %
Produktkod. 11387076
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387076 500 g 500g
11377076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06989.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159,188 g/mol
8-hydroxi-2-metylkinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-Hydroxi-2-metylkinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 826-81-3
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD00006765
InChI-nyckel NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC-namn 2-metylkinolin-8-ol
LEDER CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Smältpunkt 70 °C till 74 °C
Kokpunkt 267 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 119194
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.