Läs mer
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768103
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10768103 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10768103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC34762DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
CAS 1571-30-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 219°C to 223°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H6NO3
MDL-nummer MFCD00168972
Kvantitet 1 g
Synonym 8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
InChI-nyckel UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
LEDER OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
IUPAC-namn 8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 188.16
PubChem CID 74079
Formel vikt 189.17
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder