Läs mer
8-Hydroxy-5-[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxobutyl]-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy-5-[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxobutyl]-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 63235-39-2 |
| Molekylformel | C16H20N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Procaterol Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15/h5-9,12,17,19H,4H2,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C(C(C(NC(C)C)CC)=O)=CC=C2O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-5-(2-(isopropylamino)butanoyl)quinolin-2(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vikt | 288.15 |