Learn More
8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid |
| CAS | 483-84-1 |
| Molekylformel | C10H6N2O8S |
| MDL-nummer | MFCD00046407 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2C=C1)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.23 |
| Procent renhet | 98% |