Läs mer
8-Hydroxy-7-jodokinolin-5-sulfonsyra, TRC
Produktkod. 30406903
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406903 500 mg
30406461 1 g
30400943 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH943678500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-91-1
Molekylformel C9H6NO4SI
Molekylvikt (g/mol) 351.11
Synonym 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
IUPAC-namn 8-hydroxy-7-jodoquinolin-5-sulfonsyra
LEDER Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Formel vikt 350.9062