Läs mer
8-Hydroxy-7-methoxycoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11383277
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383277 100 mg 100mg
11373277 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13841.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19492-03-6
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00075652
InChI-nyckel KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146487
IUPAC-namn 8-hydroxy-7-methoxychromen-2-one
LEDER COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Odör Odorless
Kvantitet 100 mg
Beilstein 168393
Synonym 8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether
Formel vikt 192.17
Procent renhet 97%