Läs mer
8-Hydroxy-7-methoxyflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy-7-methoxyflavone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-13-8-7-11-12(17)9-14(20-16(11)15(13)18)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,18H,1H3 |
| Formel vikt | 268.0736 |