Läs mer
8-Hydroxy Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy Adenine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 151.0494 |