Läs mer
8-Hydroxy Amoxapine-d8, TRC
Produktkod. 30388839
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388839 10 mg
30407014 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30388839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH79780710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189505-24-5
Molekylformel C17H8D8ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 337.83
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl-d8)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-8-ol, 8-Hydroxyamoxapin-d8
LEDER [2H]C1(C(N(C(C(N1)([2H])[2H])([2H])[2H])C2=NC3=C(C=CC(=C3)O)OC4=C2C=C(C=C4)Cl)([2H])[2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy Amoxapine-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2
Formel vikt 337.1433