Läs mer
8-hydroxyamoxapin, TRC
Produktkod. 30012211
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012211 10 mg
30007944 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH79780510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61443-78-5
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 366.24
IUPAC-namn 8-klor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benoxazepin-3-ol; hydroklorid
LEDER Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy Amoxapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Formel vikt 365.0698
Procent renhet >95%