Läs mer
8-Hydroxy Debrisoquin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy Debrisoquin |
| CAS | 46286-45-7 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-4-7-2-1-3-9(14)8(7)6-13/h1-3,14H,4-6H2,(H3,11,12) |
| LEDER | NC(=N)N1CCc2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.1059 |