Läs mer
8-Hydroxy Efavirenz (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-hydroxy Efavirenz |
| CAS | 205754-33-2 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl F3 N O3 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Synonym | 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI), (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 8-Hydroxyefavirenz, (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9-11(10(20)6-8)19-12(21)22-13(9,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)O[C@]2(C#CC3CC3)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.67 |
| Formel vikt | 331.0223 |