Läs mer
8-Hydroxy Loxapine, TRC
Produktkod. 30012047
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012047 1 mg
30004352 5 mg
30004850 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012047 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9437301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61443-77-4
Molekylformel C18 H18 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 343.81
IUPAC-namn 8-kloro-6-(4-metylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benoxazepin-3-ol
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy Loxapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Formel vikt 343.1088
Procent renhet >95%