missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Hydroxy Mirtazapine Beta-D-Glucuronide 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-hydroxy Mirtazapine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 155239-47-7 |
| Molekylformel | C23 H27 N3 O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O7/c1-25-6-7-26-16(11-25)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(10-24-21(13)26)32-23-19(29)17(27)18(28)20(33-23)22(30)31/h2-5,9-10,16-20,23,27-29H,6-8,11H2,1H3,(H,30,31)/t16?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cnc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.48 |
| Formel vikt | 457.1849 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?