Läs mer
8-Hydroxy Mirtazapin, TRC
Produktkod. 30132549
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132549 25 mg
30135097 50 mg
30007161 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94845025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102335-57-9
Molekylformel C17H19N3O
Molekylvikt (g/mol) 281.35
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxy Mirtazapine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Formel vikt 281.1528