Läs mer
8-Hydroxyacyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyacyclovir |
| CAS | 80685-23-0 |
| Molekylformel | C8 H11 N5 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-7,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1H-purine-6,8-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O4/c9-7-11-5-4(6(15)12-7)10-8(16)13(5)3-17-2-1-14/h14H,1-3H2,(H,10,16)(H3,9,11,12,15) |
| LEDER | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(COCCO)C(=O)N2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3,7-dihydropurine-6,8-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.204 |
| Formel vikt | 241.081 |