Läs mer
8-Hydroxybentazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bentazone-8-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)7-4-3-5-8(13)9(7)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3 |
| Formel vikt | 256.0518 |
| Procent renhet | >95% |