Läs mer
8-Hydroxyguanine, MedChemExpress
Beskrivning
8-Hydroxyguanine is a major pre-mutagenic lesion generated from reactive oxygen species. It causes G-T and A-C substitutions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyguanine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5614-64-2 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H5N5O2 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1NC(N)=NC2=C1NC(N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.13 |
| Visa mer |