Läs mer
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16477497
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16477497 5 mg
1 options
Produktkod. 16477497 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1132625mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13N5O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 299.24
Formel vikt 299.24
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism