Läs mer
8-Hydroxyjulolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433278 25 g 25g
11413278 1 g 1g
11423278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41175-50-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
8-Hydroxyjulolidine används som en mellanprodukt vid framställning av aminokumariner via mikrovågsaccelererad Pechmann-reaktion. Det används också som utgångsmaterial för kumarin C-ribosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
8-Hydroxyjulolidine används som en mellanprodukt vid framställning av aminokumariner via mikrovågsaccelererad Pechmann-reaktion. Det används också som utgångsmaterial för kumarin C-ribosider.
Löslighet
Löslig i vatten (delvis), etanol, kloroform, metanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41175-50-2
Molekylformel C12H15NO
MDL-nummer MFCD00006918
InChI-nyckel FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170474
IUPAC-namn 1-azatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-5(13),6,8-trien-6-ol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyjulolidine
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1530423
Synonym 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1 h,5 h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1 h,5 h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1 h,5 h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. (partly),ethanol,chloroform,methanol,and acetone.
LEDER OC1=CC=C2CCCN3CCCC1=C23
Molekylvikt (g/mol) 189.26
Formel vikt 189.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.