Läs mer
8-Hydroxymetylriboflavin, TRC
Produktkod. 30395362
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30395362 25 mg -
30392292 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30395362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94590525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Analyt- eller komponentnamn 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17H20N4O7
Synonym 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 392.36