Läs mer
8-Hydroxypyren-1,3,6-trisulfonsyra Trinatriumsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30392154
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392154 1 g
1 options
Produktkod. 30392154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9537651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solvent Green 7
CAS 6358-69-6
Molekylformel C16 H7 O10 S3 . 3 Na
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, sodium salt (1:3), 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium salt, 11389 Green, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, C.I. 59040, C.I. Solvent Green 7, D and C Green No. 8, D&C Green 8, D&C Green No. 8, Fluka 56360, Green 204, Green No. 204, HPTS, Japan Green 204, Japan Green No. 204, Keyacid Pyranine 10G, Pyranine, Pyranine 10G, Pyranine 120, Pyranine Concentrated, Pyranine conk, Pyrene 1, Sanolin Pyranine Green, Solvent Green 7, Trisodium 1-hydroxy-3,6,8-pyrenetrisulfonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, Yellow Pyracide G
InChI formel InChI=1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn trisodium; 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonat
Molekylvikt (g/mol) 524.39
Formel vikt 523.8894