Läs mer
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-metylkinolin), Mikromol™
Produktkod. 30463779
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463779 4 x 25 mg
30049537 25 mg
30050289 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463779 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0390.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-metylkinolin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Analyt- eller komponentnamn 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC-namn 2-metylkinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 159,0684 g/mol