Läs mer
8-Hydroxyquinaldine, 98%
Produktkod. p-147466 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Produktkod. 10657272
Brand: Thermo Scientific Acros 121870250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 826-81-3
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00006765
InChI-nyckel NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC-namn 2-methylquinolin-8-ol
LEDER CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinaldine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70°C to 74°C
Färg Beige to Brown
Kokpunkt 267°C
Flampunkt 139°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Beilstein 21, 106
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder