Läs mer
8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde |
| CAS | 2598-30-3 |
| Molekylformel | C10H7NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Formyl-8-hydroxyquinoline, 5-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde, 8-Hydroxyquinoline-5-carboxaldehyde, NSC 122131 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-6-7-3-4-9(13)10-8(7)2-1-5-11-10/h1-6,13H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)c2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxyquinoline-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.16 |
| Formel vikt | 173.0477 |