Läs mer
8-Hydroxykinolin-5-sulfonsyrahydrat, 98 %
Produktkod. 11460481
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460481 50 g 50g
11470481 250 g 250g
11354629 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460481 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20022.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 207386-92-3 | C9H7NO4S | 225,22 g/mol
Det används som ett reagens för bestämning av spårmetaller. Det används som pre-1,2 och post-column3 reagens för fluorescensdetektion av metalljoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett reagens för bestämning av spårmetaller. Det används som pre-1,2 och post-column3 reagens för fluorescensdetektion av metalljoner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207386-92-3
Molekylformel C9H7NO4S
Molekylvikt (g/mol) 225.22
MDL-nummer MFCD00149482
InChI-nyckel LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC-namn 8-hydroxikinolin-5-sulfonsyra;hydrat
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate
Smältpunkt 311 °C till 313 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 195247
Merck Index 14,4844
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 225,22 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.