Läs mer
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, 98%
Produktkod. 10336950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336950 100 g Plastflaska 100g
10725761 5 g Glasflaska 5g
10735761 500 g Plastflaska 500g
11936491 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10336950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121921000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4S·H2O | 243.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 283158-18-9
InChI-nyckel WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC-namn 8-hydroxikinolin-5-sulfonsyra;hydrat
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H7NO4S·H2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 22,407
Merck Index 14,4844
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 243.24
Formel vikt 243.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.