Läs mer
8-Hydroxykinolin-5-sulfonsyra monohydrat, 98 %
Produktkod. 10725761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10725761 5 g Glasflaska 5g
10336950 100 g Plastflaska 100g
10735761 500 g Plastflaska 500g
11936491 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10725761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121920050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4S·H2O | 243,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 283158-18-9
InChI-nyckel WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC-namn 8-hydroxikinolin-5-sulfonsyra;hydrat
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H7NO4S·H2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 22,407
Merck Index 14,4844
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 243.24
Formel vikt 243.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.