Läs mer
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 283158-18-9 |
| Smältpunkt | 322°C |
| MDL-nummer | MFCD00149482 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.24 |
| Kvalitet | Research |