Läs mer
8-Hydroxykinolin-7-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30403742
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403742 500 mg
30389088 100 mg
30399501 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH954210500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19829-79-9
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.16
Synonym 7-Carboxy-8-hydroxyquinoline, NSC 27445, NSC 35082
IUPAC-namn 8-hydroxykinolin-7-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2cccnc2c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-7(10(13)14)4-3-6-2-1-5-11-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
Formel vikt 189.0426