Läs mer
8-Hydroxyquinoline, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10570531 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10570531 100 g Glass Jar 100g
1 options
Produktkod. 10570531 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/2500/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 148-24-3
Smältpunkt 72°C
Kokpunkt 267°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C9H7NO
MDL-nummer MFCD00006807
Kvantitet 100 g
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
InChI-nyckel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-namn quinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formel vikt 145.16g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.