Läs mer
8-Hydroxykinolin, 99 %
Produktkod. 11447746
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447746 100 g 100g
11457746 500 g 500g
11467746 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14720.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.30 SEK
    507.65 SEK / 100g
    Save 57.65 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
8-Hydroxyquinolin används som antiseptisk och desinfektionsmedel. Dess alkohollösning används i flytande bandage. Det används för att framställa tris(8-hydroxikinolinato)aluminium, som kan användas som en komponent i organiska ljusemitterande dioder (′OLED). Det används också som ett reagens och som en stabilisator av väteperoxid i en raketbränsleoxidator. Det används som ett kelatbildande medel och används som bärare för radioindium för diagnostiska ändamål. Dess halogenerade derivat används som anti-infektionsmedel och orala antiamebics.
Löslighet
Nästan olöslig i vatten och dietyleter. Mycket löslig i etanol, aceton, kloroform och bensen. Löslig i ättiksyra, etanol, aceton, kloroform, bensen och vattenhaltiga mineralsyror. Olösligt i vatten och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-24-3
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00006807
InChI-nyckel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-namn kinolin-8-ol
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Kokpunkt 267 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 114512
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4843
Löslighetsinformation Nästan olöslig i vatten och dietyleter; Mycket löslig i etanol, aceton, kloroform och bensen; Löslig i ättiksyra, etanol, aceton, kloroform, bensen och vattenhaltiga mineralsyror; Olöslig i vatten och dietyleter.
Formel vikt 145.16
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.