Läs mer
8-hydroxikinolin, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10274730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274730 100 g Glasflaska 100g
10639653 25 g Glasflaska 25g
10132780 500 g Glasflaska 500g
10297933 1 kg Glasflaska 1kg
10669833 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10274730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.86 SEK
    645.65 SEK / 100g
    Save 73.21 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 148-24-3 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-24-3
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00006807
InChI-nyckel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-namn kinolin-8-ol
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
Namnnotering 99%
Smältpunkt 72,0 °C till 74,0 °C
Färg Beige eller vit till gul
Kokpunkt 267,0 °C (752,0 mmHg)
Tändningsrester 0,05% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, IV, 1135
Merck Index 15, 4881
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, kloroform och bensen
Formel vikt 145.16
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,05% max. (i alkohol)
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.